Få mere at vide
4-amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy, 97%, fri radikal, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10530014 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10530014 250 mg Glasflaske 250mg
10419480 1 g Glasflaske 1g
10685042 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10530014 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 172732500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14691-88-4 | C9H19N2O | 171.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Polymerisationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14691-88-4
Molekylær formel C9H19N2O
Molekylvægt (g/mol) 171.26
MDL nummer MFCD00006479
Synonym 4-Amino-TEMPO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,chloroform,hexane
Formel vægt 171.26
Procent renhed 97%
Fysisk form Adhering Crystals, Needles or Moist Mass
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.