Få mere at vide
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-d17-1-oxyl, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl-D17 |
| CAS | 70588-04-4 |
| Molekylær formel | C9 D17 H2 N2 O |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | 1-Piperidinyl-3,3,4,5,5-d5-oxy, 4-amino-2,2,6,6-tetra(methyl-d3)- (9 CI), 4-Amino-2,2,6,6-tetra(methyl-d3)-1-piperidinyl-3,3,4,5,5-d5-oxy, 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-d17-1-oxyl, 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl-D17, 4-Aminotempo-d17, 4-NH2-TEMPO-d17, TAMINE-d17, Tempamine-d17, TEMPO-amine-d17 |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H19N2O/c1-8(2)5-7(10)6-9(3,4)11(8)12/h7H,5-6,10H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C1(N([O])C(C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(N)C1([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 3,3,4,5,5-pentadeuterio-1-λ1-oxidanyl-2,2,6,6-tetrakis(trideuteriomethyl)piperidin-4-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.3647 |
| Formel vægt | 188.2564 g/mol |
| Vis mere |