Få mere at vide
4-amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11451047
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11451047 5 g 5g
11441047 1 g 1g
11461047 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11451047 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24062.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 36768-62-4 | C9H22N2 | 158.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36768-62-4
Molekylær formel C9H22N2
Molekylvægt (g/mol) 158.29
MDL nummer MFCD00005984
InChI nøgle FTVFPPFZRRKJIH-UHFFFAOYSA-P
Synonym 4-amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, triacetonediamine, 2,2,6,6-tetramethyl-4-aminopiperidine, 4-piperidinamine, 2,2,6,6-tetramethyl, unii-etf220q65r, 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidylamine, 4-amino-2,2,6,6-tetramethyl-piperidine, piperidine, 4-amino-2,2,6,6-tetramethyl, 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinamine, 4-amino-2,2,6,6-tetramethyl piperidine
PubChem CID 37524
SMIL CC1(C)CC([NH3+])CC(C)(C)[NH2+]1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
Smeltepunkt 16°C to 18°C
Tæthed 0.912
Kogepunkt 188°C to 189°C
Flammepunkt 75°C (167°F)
Mængde 5 g
IUPAC navn 4-azaniumyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-ium
Formel vægt 156.27
Procent renhed 98%