Få mere at vide
4-Amino-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11342196
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11342196 250 mg 250mg
11322196 1 g 1g
11332196 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11342196 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03519.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
4-Amino-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine decreases serum cholesterol markedly in rats.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2380-63-4
Molekylær formel C5H5N5
Molekylvægt (g/mol) 135.13
MDL nummer MFCD00005688
InChI nøgle LHCPRYRLDOSKHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-amine, 4-aminopyrazolo 3,4-d pyrimidine, 4-amino-1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidine, pyrazoloadenine, 1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-ylamine, 4-aminopyrazolopyrimidine, 4 app, 4-app, adenine antimetabolite
PubChem CID 75420
IUPAC navn 1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
SMIL NC1=C2C=NNC2=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Smeltepunkt >310°C (decomposition)
Lugt Odorless
Mængde 250 mg
FN nummer UN2811
Beilstein 5824
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 135.13
Procent renhed 98%