Få mere at vide
4-Amino-1H-pyrazole, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-1H-pyrazole |
| Smeltepunkt | 72°C to 77°C |
| Mængde | 500 mg |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Formel vægt | 83.09 |
| Procent renhed | 95% |