Få mere at vide
4-Amino-1H-pyrazole, 95%
Artikelnummer. 11482180
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11482180 100 mg 100mg
11492180 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11482180 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28921.MC
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 28466-26-4 | C3H5N3 | 83.094 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28466-26-4
Molekylær formel C3H5N3
Molekylvægt (g/mol) 83.094
MDL nummer MFCD01693729
InChI nøgle AXINVSXSGNSVLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminopyrazole, 4-amino-1h-pyrazole, 1h-pyrazol-4-ylamine, 9ci, pyrazole, 4-amino, 1h-pyrazole-4-amine, pyrazole-4-ylamine, 4-nh2-pyrazole, 1-h-pyrazol-4-amine, pubchem14988
PubChem CID 78035
IUPAC navn 1H-pyrazol-4-amine
SMIL C1=C(C=NN1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-1H-pyrazole
Smeltepunkt 72°C to 77°C
Mængde 100 mg
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 83.09
Procent renhed 95%