Få mere at vide
4-Amino-1-tert-butyl-3-(3-methylbenzyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30005339
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005339 50 mg
30008193 100 mg
30005742 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30005339 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA60296050MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 956025-83-5
Molekylær formel C17 H21 N5
Molekylvægt (g/mol) 295.38
IUPAC navn 1-tert-butyl-3-[(3-methylphenyl)methyl]pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amin
SMIL Cc1cccc(Cc2nn(c3ncnc(N)c23)C(C)(C)C)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-1-tert-butyl-3-(3-methylbenzyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C17H21N5/c1-11-6-5-7-12(8-11)9-13-14-15(18)19-10-20-16(14)22(21-13)17(2,3)4/h5-8,10H,9H2,1-4H3,(H2,18,19,20)
Formel vægt 295.1797
Procent renhed >95%