Få mere at vide
4-Amino-1-tert-butyl-3-(3-bromobenzyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30010128
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010128 100 mg
30004611 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30010128 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA602985100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 956025-99-3
Molekylær formel C16 H18 Br N5
Molekylvægt (g/mol) 360.25
Synonym 3-[(3-Bromophenyl)methyl]-1-(1,1-dimethylethyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine, 3-BrB-PP1;
IUPAC navn 3-[(3-bromophenyl)methyl]-1-tert-butylpyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amin
SMIL CC(C)(C)n1nc(Cc2cccc(Br)c2)c3c(N)ncnc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-1-tert-butyl-3-(3-bromobenzyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H18BrN5/c1-16(2,3)22-15-13(14(18)19-9-20-15)12(21-22)8-10-5-4-6-11(17)7-10/h4-7,9H,8H2,1-3H3,(H2,18,19,20)
Formel vægt 359.0746
Procent renhed >95%