Få mere at vide
4-Amino-1-tert-butyl-3-(1’-naphthylmethyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-1-tert-butyl-3-(1'-naphthylmethyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidine |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Amino-1-tert-butyl-3-(1'-naphthylmethyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21N5/c1-20(2,3)25-19-17(18(21)22-12-23-19)16(24-25)11-14-9-6-8-13-7-4-5-10-15(13)14/h4-10,12H,11H2,1-3H3,(H2,21,22,23) |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 331.1797 |
| Procent renhed | >95% |