Få mere at vide
4-Amino-1-tert-butyl-3-(1’-naphthyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-1-tert-butyl-3-(1'-naphthyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidine |
| CAS | 221243-82-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C19 H19 N5 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1-(1,1-Dimethylethyl)-3-(1-naphthalenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine, 1-NA-PP1 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19N5/c1-19(2,3)24-18-15(17(20)21-11-22-18)16(23-24)14-10-6-8-12-7-4-5-9-13(12)14/h4-11H,1-3H3,(H2,20,21,22) |
| SMIL | CC(C)(C)n1nc(c2cccc3ccccc23)c4c(N)ncnc14 |
| IUPAC navn | 1-tert-butyl-3-naphthalen-1-ylpyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 317.39 |
| Vis mere |