missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Amino-1-propylpyrrolidin-2-one Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-1-propylpyrrolidin-2-one Hydrochloride |
| CAS | 1255717-37-3 |
| Molekylær formel | C7H14N2O . HCl |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Pyrrolidinone, 4-amino-1-propyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), 4-Amino-1-propylpyrrolidin-2-one hydrochloride, 4-Amino-1-propyl-2-pyrrolidinone hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14N2O.ClH/c1-2-3-9-5-6(8)4-7(9)10;/h6H,2-5,8H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.CCCN1CC(N)CC1=O |
| IUPAC navn | 4-amino-1-propylpyrrolidin-2-one;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.66 |
| Formel vægt | 178.0873 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?