missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Amino-1-propylpyrrolidin-2-one Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30331482
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30331482 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30331482 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA630930500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Amino-1-propylpyrrolidin-2-one Hydrochloride
CAS 1255717-37-3
Molekylær formel C7H14N2O . HCl
Mængde 500 mg
Synonym 2-Pyrrolidinone, 4-amino-1-propyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), 4-Amino-1-propylpyrrolidin-2-one hydrochloride, 4-Amino-1-propyl-2-pyrrolidinone hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H14N2O.ClH/c1-2-3-9-5-6(8)4-7(9)10;/h6H,2-5,8H2,1H3;1H
SMIL Cl.CCCN1CC(N)CC1=O
IUPAC navn 4-amino-1-propylpyrrolidin-2-one;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 178.66
Formel vægt 178.0873
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.