Få mere at vide
4-Amino-1-phenylpyrazolo[3,4-D]pyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-1-phenylpyrazolo[3,4-D]pyrimidine |
| CAS | 5334-30-5 |
| Molekylær formel | C11 H9 N5 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | PP 3 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9N5/c12-10-9-6-15-16(11(9)14-7-13-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H2,12,13,14) |
| SMIL | Nc1ncnc2c1cnn2c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 1-phenylpyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 211.22 |
| Formel vægt | 211.0858 |