missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Amino-1-pentanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-1-pentanol |
| CAS | 927-55-9 |
| Molekylær formel | C5 H13 N O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | NSC 1095 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13NO/c1-5(6)3-2-4-7/h5,7H,2-4,6H2,1H3 |
| SMIL | CC(N)CCCO |
| IUPAC navn | 4-aminopentan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 103.16 |
| Formel vægt | 103.0997 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?