Få mere at vide
4-Amino-1-pentanol, TRC
Artikelnummer. 30327833
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30327833 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30327833 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA618965250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-1-pentanol
CAS 927-55-9
Molekylær formel C5 H13 N O
Mængde 250 mg
Synonym NSC 1095
InChI formel InChI=1S/C5H13NO/c1-5(6)3-2-4-7/h5,7H,2-4,6H2,1H3
SMIL CC(N)CCCO
IUPAC navn 4-aminopentan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 103.16
Formel vægt 103.0997