Få mere at vide
4-Amino-1-pentanol-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-1-pentanol-d4 |
| CAS | 1216666-53-3 |
| Molekylær formel | C5H9D4NO |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | NSC 1095-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13NO/c1-5(6)3-2-4-7/h5,7H,2-4,6H2,1H3/i2D2,4D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])CC(C)N |
| IUPAC navn | 4-amino-1,1,2,2-tetradeuteriopentan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 107.19 |
| Formel vægt | 107.1248 |