Få mere at vide
4-amino-1-naphtholhydrochlorid, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11406866
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11406866 1 g 1g
11416866 5 g 5g
11426866 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11406866 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23978.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5959-56-8 | C10H10ClNO | 195.646 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5959-56-8
Molekylær formel C10H10ClNO
Molekylvægt (g/mol) 195.646
MDL nummer MFCD00012562
InChI nøgle FDBQTRARWCKEJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-1-naphthol hydrochloride, 4-aminonaphthalen-1-ol hydrochloride, 1-amino-4-naphthol hydrochloride, 1-naphthalenol, 4-amino-, hydrochloride, 4-amino-1-naphtholhydrochloride, 4-aminonaphthol, chloride, pcmd-cc-pab-253, 1-naphthalenol, 4-amino-, hydrochloride 1:1, acmc-1aogt, 4-amino-1-naphthol . hcl
PubChem CID 2723858
IUPAC navn 4-aminonaphthalen-1-ol;hydrochlorid
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2O)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-1-naphthol hydrochloride
Smeltepunkt ∼272°C (decomposition)
Mængde 1 g
Formel vægt 195.65
Procent renhed 90%
Grad Teknisk