Få mere at vide
4-Amino-1-naphthol hydrochlorid, 90%, teknisk
Artikelnummer. 10246110 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10246110 5 g 5g
10564091 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10246110 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 158510050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5959-56-8 | C10H9NO·HCl | 195,65 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5959-56-8
Molekylær formel C10H9NO·HCl
Molekylvægt (g/mol) 195.65
MDL nummer MFCD00012562
InChI nøgle FDBQTRARWCKEJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-1-naphthol hydrochloride, 4-aminonaphthalen-1-ol hydrochloride, 1-amino-4-naphthol hydrochloride, 1-naphthalenol, 4-amino-, hydrochloride, 4-amino-1-naphtholhydrochloride, 4-aminonaphthol, chloride, pcmd-cc-pab-253, 1-naphthalenol, 4-amino-, hydrochloride 1:1, acmc-1aogt, 4-amino-1-naphthol . hcl
PubChem CID 2723858
IUPAC navn 4-aminonaphthalen-1-ol;hydrochlorid
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2O)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-1-naphthol hydrochloride
Navn note tech., 90%
CAS min % 88.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 273,0 °C
Farve Grå til Pink
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 88% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NC10H6OH·HCl
Mængde 5 g
Beilstein 13, 667
Merck Index 10, 457
Formel vægt 195.65
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Fysisk form Pulver