missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Amino-1-naphthalenesulfonic Acid, TRC

Artikelnummer. 30328588
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30328588 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30328588 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61833510G

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Amino-1-naphthalenesulfonic Acid
CAS 84-86-6
Molekylær formel C10 H9 N O3 S
Mængde 10 g
Synonym Naphthionic Acid, 1-Naphthalenesulfonic acid, 4-amino-, 4-Amino-1-naphthalenesulfonic acid, 1,4-Naphthionic acid, 1-Amino-4-naphthalenesulfonic acid, 1-Amino-4-sulfonaphthalene, 1-Naphthylamine-4-sulfonic acid, 4-Aminonaphthalenesulfonic acid, NSC 4155, Naphthionic acid, Piria's acid, α-Naphthylamine-4-sulfonic acid, Naphthionic Acid, 1-Naphthalenesulfonic acid, 4-amino-, 4-Amino-1-naphthalenesulfonic acid, 1,4-Naphthionic acid, 1-Amino-4-naphthalenesulfonic acid, 1-Amino-4-sulfonaphthalene, 1-Naphthylamine-4-sulfonic acid, 4-Aminonaphthalenesulfonic acid, NSC 4155, Naphthionic acid, Piria's acid, α-Naphthylamine-4-sulfonic acid
InChI formel InChI=1S/C10H9NO3S/c11-9-5-6-10(15(12,13)14)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,11H2,(H,12,13,14)
SMIL Nc1ccc(c2ccccc12)S(=O)(=O)O
IUPAC navn 4-aminonaphthalene-1-sulfonic acid
Molekylvægt (g/mol) 223.25
Formel vægt 223.0303
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.