Få mere at vide
4-Amino-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide |
| CAS | 139756-02-8 |
| Molekylær formel | C8 H14 N4 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-Amino-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N4O/c1-3-4-5-6(9)7(8(10)13)12(2)11-5/h3-4,9H2,1-2H3,(H2,10,13) |
| SMIL | CCCc1nn(C)c(C(=O)N)c1N |
| IUPAC navn | 4-amino-2-methyl-5-propylpyrazole-3-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.22 |
| Formel vægt | 182.1168 |