missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Amino-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide Hydrochloride |
| CAS | 247584-10-7 |
| Molekylær formel | C8H15ClN4O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 4-Amino-2-methyl-5-propyl-2H-pyrazole-3-carboxamide Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N4O.ClH/c1-3-4-5-6(9)7(8(10)13)12(2)11-5;/h3-4,9H2,1-2H3,(H2,10,13);1H |
| SMIL | Cl.CCCc1nn(C)c(C(=O)N)c1N |
| IUPAC navn | 4-amino-2-methyl-5-propylpyrazole-3-carboxamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.68 |
| Formel vægt | 218.0934 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?