Få mere at vide
4-Amino-1-methyl-1H-pyrazol, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-1-methyl-1H-pyrazole |
| Smeltepunkt | 47 °C til 50 °C |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 4368862 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 97.12 |
| Procent renhed | 97% |