missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Amino-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxamide |
| CAS | 5413-89-8 |
| Molekylær formel | C5H8N4O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-Amino-1-methyl-imidazole-5-carboxamide, NSC 7858 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N4O/c1-9-2-8-4(6)3(9)5(7)10/h2H,6H2,1H3,(H2,7,10) |
| SMIL | Cn1cnc(N)c1C(=O)N |
| IUPAC navn | 5-amino-3-methylimidazole-4-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.14 |
| Formel vægt | 140.0698 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?