Få mere at vide
4-Amino-1-(diethylamino)pentane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-1-(diethylamino)pentane |
| CAS | 140-80-7 |
| Molekylær formel | C9H22N2 |
| Mængde | 10 mL |
| Synonym | N1,N1-Diethyl-1,4-pentanediamine, 1-(Diethylamino)-4-aminopentane, 1-Methyl-4-(diethylamino)butylamine, 2-Amino-5-(diethylamino)pentane, 2-Amino-5-diethylamino-n-pentane, 4-(Diethylamino)-1-methylbutylamine, 5-(Diethylamino)-2-pentanamine, 5-(Diethylamino)-2-pentylamine, N,N-Diethyl-1,4-pentanediamine, N5,N5-Diethyl-2,5-pentanediamine, NSC 2606, Novoldiamine, δ-(Diethylamino)-α-methylbutylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H22N2/c1-4-11(5-2)8-6-7-9(3)10/h9H,4-8,10H2,1-3H3 |
| SMIL | CCN(CC)CCCC(C)N |
| IUPAC navn | 1-N,1-N-diethylpentane-1,4-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.28 |