Få mere at vide
4-Amino-1-butanol, TRC
Artikelnummer. 30316189
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30316189 5 g
1 options
Artikelnummer. 30316189 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6021205G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-1-butanol
CAS 13325-10-5
Molekylær formel C4H11NO
Mængde 5 g
Synonym 1-Amino-4-butanol, 4-Amino-1-butanol, 4-Aminobutanol, 4-Hydroxy-1-butanamine, 4-Hydroxybutylamine, Butanolamine
InChI formel InChI=1S/C4H11NO/c5-3-1-2-4-6/h6H,1-5H2
SMIL NCCCCO
IUPAC navn 4-aminobutan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 89.14
Formel vægt 89.0841