Få mere at vide
4-Amino-1-butanol, 98%
Artikelnummer. 11490563
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490563 25 g 25g
11470563 1 g 1g
11480563 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490563 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12680.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 13325-10-5 | C4H11NO | 89,138 g/mol
4-Amino-1-butanol er et nyttigt mellemprodukt i en række forskellige organiske synteser. Det bruges hovedsageligt i produkter til personlig pleje, fremstilling af vandopløselige kationiske flokkuleringsmidler og ionbytterharpikser samt til fremstilling af beta-lactam-antibiotika. Det bruges til fremstilling af effektive anioniske emulgatorer, ikke-ioniske polyethylenemulsioner, vandbehandling, metalbehandling og absorption af kuldioxidgas. Det bruges som pigmentdispergeringshjælpemiddel og hærder i udvalgte tekstilharpikser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Amino-1-butanol er et nyttigt mellemprodukt i en række forskellige organiske synteser. Det bruges hovedsageligt i produkter til personlig pleje, fremstilling af vandopløselige kationiske flokkuleringsmidler og ionbytterharpikser samt til fremstilling af beta-lactam-antibiotika. Det bruges til fremstilling af effektive anioniske emulgatorer, ikke-ioniske polyethylenemulsioner, vandbehandling, metalbehandling og absorption af kuldioxidgas. Det bruges som pigmentdispergeringshjælpemiddel og hærder i udvalgte tekstilharpikser.
Opløselighed Blandbar med vand
.
Noter
Luftfølsom og hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13325-10-5
Molekylær formel C4H11NO
Molekylvægt (g/mol) 89.138
MDL nummer MFCD00008230
InChI nøgle BLFRQYKZFKYQLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-1-butanol, 4-aminobutanol, 1-butanol, 4-amino, 4-amino-butan-1-ol, 4-hdyroxybutylamine, 4-hydroxybutylamine, 4-hydroxy-n-butylamine, butanolamine, 4-amino butanol, 4-amino-butanol
PubChem CID 25868
IUPAC navn 4-aminobutan-1-ol
SMIL C(CCO)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-1-butanol
Smeltepunkt 16 °C til 18 °C
Tæthed 0.967
Kogepunkt 206 °C
Flammepunkt 107 °C (224 °F)
Lugt Amin-lignende
Lineær formel H2N(CH2)4OH
Brydningsindeks 1.461
Mængde 25 g
FN nummer UN2735
Beilstein 1731411
Følsomhed Luftfølsom; Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 89.14
Procent renhed 98%