Få mere at vide
4-Amino-1-butanol, 98%
Artikelnummer. 10616784 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10616784 25 g Glasflaske 25g
10013813 1 g Glasflaske 1g
10377210 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10616784 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 176350250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13325-10-5 | C4H11NO | 89,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13325-10-5
Molekylær formel C4H11NO
Molekylvægt (g/mol) 89.14
MDL nummer MFCD00008230
InChI nøgle BLFRQYKZFKYQLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-1-butanol, 4-aminobutanol, 1-butanol, 4-amino, 4-amino-butan-1-ol, 4-hdyroxybutylamine, 4-hydroxybutylamine, 4-hydroxy-n-butylamine, butanolamine, 4-amino butanol, 4-amino-butanol
PubChem CID 25868
IUPAC navn 4-aminobutan-1-ol
SMIL C(CCO)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-1-butanol
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 16,0 °C til 18,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9600g/mL
Kogepunkt 206,0 °C
Flammepunkt 107 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2N(CH2)4OH
Brydningsindeks 1,4605 til 1,4625
Mængde 25 g
Beilstein 04, 291
Specifik vægtfylde 0.96
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandet
Formel vægt 89.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Amino-1-butanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.