Få mere at vide
4-Amino-1-Boc-piperidin, 97%
Artikelnummer. 15453987
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
15453987 5 g 5g
15443987 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15453987 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H30779.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Add to basket
CAS: 87120-72-7 | C10H21N2O2 | 201,29 g/mol
4-Amino-1-Boc-piperidin er et kemisk reagens, der anvendes til fremstilling af farmaceutiske forbindelser. Anvendes til syntese af bromodænehæmmere samt HepG2 cellecyklushæmmere, der anvendes i antitumorterapi. Anvendes også i en mikrobølgeassisteret fastfasesyntese af N-substituerede piperidiner via direkte annullering af primære aminer med harpiksbundne dimesylater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Amino-1-Boc-piperidin er et kemisk reagens, der anvendes til fremstilling af farmaceutiske forbindelser. Anvendes til syntese af bromodænehæmmere samt HepG2 cellecyklushæmmere, der anvendes i antitumorterapi. Anvendes også i en mikrobølgeassisteret fastfasesyntese af N-substituerede piperidiner via direkte annullering af primære aminer med harpiksbundne dimesylater.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Air Sensitive, opbevares væk fra luft. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 87120-72-7
Molekylær formel C10H21N2O2
Molekylvægt (g/mol) 201.29
MDL nummer MFCD01076201
InChI nøgle LZRDHSFPLUWYAX-UHFFFAOYSA-O
Synonym 4-amino-1-boc-piperidine, 1-boc-4-aminopiperidine, n-boc-4-aminopiperidine, n-boc-4-amino-piperidine, 4-amino-1-n-boc-piperidine, 4-amino-n-boc piperidine, 1-boc-4-amino piperidine, 1-n-boc-4-aminopiperidine, 1-t-butoxycarbonyl-4-aminopiperidine, n-1-boc-4-aminopiperidine
PubChem CID 1268291
IUPAC navn tert-butyl-4-aminopiperidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC([NH3+])CC1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-1-Boc-piperidine
Smeltepunkt 44 °C til 48 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN3259
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 200.28
Procent renhed 97%