Få mere at vide
4-Amino-1-Boc-piperidin, 97%
Artikelnummer. 15443987
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15443987 1 g 1g
15453987 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15443987 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H30779.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
CAS: 87120-72-7 | C10H21N2O2 | 201,29 g/mol
4-Amino-1-Boc-piperidin er et kemisk reagens, der anvendes til fremstilling af farmaceutiske forbindelser. Anvendes til syntese af bromodænehæmmere samt HepG2 cellecyklushæmmere, der anvendes i antitumorterapi. Anvendes også i en mikrobølgeassisteret fastfasesyntese af N-substituerede piperidiner via direkte annullering af primære aminer med harpiksbundne dimesylater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Amino-1-Boc-piperidin er et kemisk reagens, der anvendes til fremstilling af farmaceutiske forbindelser. Anvendes til syntese af bromodænehæmmere samt HepG2 cellecyklushæmmere, der anvendes i antitumorterapi. Anvendes også i en mikrobølgeassisteret fastfasesyntese af N-substituerede piperidiner via direkte annullering af primære aminer med harpiksbundne dimesylater.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Air Sensitive, opbevares væk fra luft. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87120-72-7
Molekylær formel C10H21N2O2
Molekylvægt (g/mol) 201.29
MDL nummer MFCD01076201
InChI nøgle LZRDHSFPLUWYAX-UHFFFAOYSA-O
Synonym 4-amino-1-boc-piperidine, 1-boc-4-aminopiperidine, n-boc-4-aminopiperidine, n-boc-4-amino-piperidine, 4-amino-1-n-boc-piperidine, 4-amino-n-boc piperidine, 1-boc-4-amino piperidine, 1-n-boc-4-aminopiperidine, 1-t-butoxycarbonyl-4-aminopiperidine, n-1-boc-4-aminopiperidine
PubChem CID 1268291
IUPAC navn tert-butyl-4-aminopiperidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC([NH3+])CC1
Spécification
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-1-Boc-piperidine
Smeltepunkt 44 °C til 48 °C
Mængde 1 g
FN nummer UN3259
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 200.28
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.