Få mere at vide
4-Amino-1,8-naftalenimid, 95%
Artikelnummer. 15486339
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15486339 100 mg 100mg
15476339 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15486339 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64358.MC
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1742-95-6 | C12H8N2O2 | 212,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1742-95-6
Molekylær formel C12H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 212.21
MDL nummer MFCD00006921
InChI nøgle SSMIFVHARFVINF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-1,8-naphthalimide, 4-aminonaphthalimide, 6-amino-benzo de isoquinoline-1,3-dione, 6-amino-1h-benzo de isoquinoline-1,3 2h-dione, 4-aminonaphthalene-1,8-dicarboximide, naphthalimide, 4-amino, dfp 1, 1h-benz de isoquinoline-1,3 2h-dione, 6-amino, 6-aminobenzo de isoquinoline-1,3-dione, parp inhibitor v, 4-ani
PubChem CID 1720
ChEBI CHEBI:40071
SMIL NC1=C2C=CC=C3C(=O)NC(=O)C(C=C1)=C23
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-1,8-naphthalimide
Smeltepunkt >360 °C
Farve Orange
Tæthed 1.105
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation Opløselig i DMSO
IUPAC navn 6-aminobenzo[de]isoquinolin-1,3-dion
Formel vægt 212.21
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof