Få mere at vide
4-Amino-1,8-naphthalimide, 95%
Artikelnummer. 15476339
Mængde:
100 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
Artikelnummer. 15476339
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J64358.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1742-95-6 | C12H8N2O2 | 212.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1742-95-6
Molekylær formel C12H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 212.21
MDL nummer MFCD00006921
InChI nøgle SSMIFVHARFVINF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-1,8-naphthalimide, 4-aminonaphthalimide, 6-amino-benzo de isoquinoline-1,3-dione, 6-amino-1h-benzo de isoquinoline-1,3 2h-dione, 4-aminonaphthalene-1,8-dicarboximide, naphthalimide, 4-amino, dfp 1, 1h-benz de isoquinoline-1,3 2h-dione, 6-amino, 6-aminobenzo de isoquinoline-1,3-dione, parp inhibitor v, 4-ani
PubChem CID 1720
ChEBI CHEBI:40071
SMIL NC1=C2C=CC=C3C(=O)NC(=O)C(C=C1)=C23
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-1,8-naphthalimide
Smeltepunkt >360°C
Farve Orange
Tæthed 1.105
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO
IUPAC navn 10-amino-3-azatricyclo[7.3.1.05,13]trideca-1(13),5,7,9,11-pentaen-2,4-dion
Formel vægt 212.21
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof