Få mere at vide
4-Amino-1,5-dimethylpyrazole Dihydrochloride, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-1,5-dimethylpyrazole Dihydrochloride |
| CAS | 1189950-55-7 |
| Molekylær formel | C5H11Cl2N3 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine Dihydrochloride, 4-Amino-1,5-dimethyl-1H-pyrazole Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9N3.2ClH/c1-4-5(6)3-7-8(4)2;;/h3H,6H2,1-2H3;2*1H |
| SMIL | CC1=C(C=NN1C)N.Cl.Cl |
| IUPAC navn | 1,5-dimethylpyrazol-4-amine;dihydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.07 |
| Formel vægt | 183.033 |