Få mere at vide
4-Amino-1-(5-deoxy-beta-D-ribofuranosyl)-5-fluoropyrimidin-2(1H)-one (5'-Deoxy-5-fluorocytidine), Mikromol™
Artikelnummer. 30051137
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051137 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051137 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0992.050025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Amino-1-(5-deoxy-beta-D-ribofuranosyl)-5-fluoropyrimidin-2(1H)-one (5'-Deoxy-5-fluorocytidine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5'-Deoxy-5-fluorocytidine
CAS 66335-38-4
Analyt- eller komponentnavne 5'-Deoxy-5-fluorocytidine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H12 F N3 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 5'-deoxy-5-fluorocytidine, 5'-DFCR, 5'-Deoxy-5-fluorocytidine, Capecitabine Imp. A (EP), Capecitabine Related Compound A (USP), Capecitabine USP Related Compound A, Capecitabine USP RC A, 4-Amino-1-(5-deoxy-beta-D-ribofuranosyl)-5-fluoropyrimidin-2(1H)-one, Capecitabine Related Compound A, Capecitabine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C9H12FN3O4/c1-3-5(14)6(15)8(17-3)13-2-4(10)7(11)12-9(13)16/h2-3,5-6,8,14-15H,1H3,(H2,11,12,16)/t3-,5-,6-,8-/m1/s1
SMIL C[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=C(F)C(=NC2=O)N
IUPAC navn 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-methyloxolan-2-yl]-5-fluoropyrimidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 245.21
Mængde 25 mg
Formel vægt 245.0812 g/mol