Få mere at vide
4-Amino-1-(5-deoxy-beta-D-ribofuranosyl)-5-fluoropyrimidin-2(1H)-one (5'-Deoxy-5-fluorocytidine), Mikromol™
Beskrivelse
4-Amino-1-(5-deoxy-beta-D-ribofuranosyl)-5-fluoropyrimidin-2(1H)-one (5'-Deoxy-5-fluorocytidine)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5'-Deoxy-5-fluorocytidine |
| CAS | 66335-38-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5'-Deoxy-5-fluorocytidine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H12 F N3 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 5'-deoxy-5-fluorocytidine, 5'-DFCR, 5'-Deoxy-5-fluorocytidine, Capecitabine Imp. A (EP), Capecitabine Related Compound A (USP), Capecitabine USP Related Compound A, Capecitabine USP RC A, 4-Amino-1-(5-deoxy-beta-D-ribofuranosyl)-5-fluoropyrimidin-2(1H)-one, Capecitabine Related Compound A, Capecitabine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12FN3O4/c1-3-5(14)6(15)8(17-3)13-2-4(10)7(11)12-9(13)16/h2-3,5-6,8,14-15H,1H3,(H2,11,12,16)/t3-,5-,6-,8-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=C(F)C(=NC2=O)N |
| IUPAC navn | 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-methyloxolan-2-yl]-5-fluoropyrimidin-2-one |
| Vis mere |