Få mere at vide
4-Amino-1-(3-methoxy-2-pyridyl)piperidine hydrochloride, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15479205
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15479205
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H51176.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1301739-00-3
Molekylær formel C11H18ClN3O
Molekylvægt (g/mol) 243.735
MDL nummer MFCD11869912
InChI nøgle QBVBNVDHWTXFAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-1-3-methoxy-2-pyridyl piperidine hydrochloride, 1-3-methoxypyridin-2-yl piperidin-4-amine hydrochloride, 2-4-amino-1-piperidinyl-3-methoxypyridine, 1-3-methoxy-2-pyridyl-4-piperidinamine hydrochloride
PubChem CID 53400829
IUPAC navn 1-(3-methoxypyridin-2-yl)piperidin-4-amine;hydrochloride
SMIL COC1=C(N=CC=C1)N2CCC(CC2)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-1-(3-methoxy-2-pyridyl)piperidine hydrochloride
Mængde 250 mg
Formel vægt 243.73