missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Amino-1,3-dimethyl-5-nitrosouracil x-H2O, TRC

Artikelnummer. 30323477
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30323477 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30323477 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6071052.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Amino-1,3-dimethyl-5-nitrosouracil
CAS 6632-68-4
Molekylær formel C6H8N4O3
Mængde 2.5 g
Synonym 6-Amino-1,3-dimethyl-5-nitroso-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
InChI formel InChI=1S/C6H8N4O3/c1-9-4(7)3(8-13)5(11)10(2)6(9)12/h7H2,1-2H3
SMIL CN1C(=O)N(C)C(=O)C(=C1N)N=O
IUPAC navn 6-amino-1,3-dimethyl-5-nitrosopyrimidine-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 184.15
Formel vægt 184.0596
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.