Få mere at vide
4-Amino-1-(3-chloro-2-pyridyl)piperidine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15449425
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15449425 250 mg 250mg
15439425 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15449425 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51927.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77145-35-8
Molekylær formel C10H15Cl2N3
Molekylvægt (g/mol) 248.15
MDL nummer MFCD16251586
InChI nøgle NOSKSNWYGYGGBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-1-3-chloro-2-pyridyl piperidine hydrochloride, 1-3-chloropyridin-2-yl piperidin-4-amine hydrochloride, 1-3-chloro-2-pyridyl piperidin-4-amine hydrochloride, 1-3-chloro-2-pyridinyl-4-piperidinamine hydrochloride 1:1
PubChem CID 69359259
IUPAC navn 1-(3-chloropyridin-2-yl)piperidin-4-amine;hydrochloride
SMIL Cl.NC1CCN(CC1)C1=C(Cl)C=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-1-(3-chloro-2-pyridyl)piperidine hydrochloride
Smeltepunkt 265°C to 267°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 248.15
Procent renhed 97%