Få mere at vide
4-Amino-1,3-benzenedisulfonic Acid (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-1,3-benzenedisulfonic Acid |
| CAS | 137-51-9 |
| Molekylær formel | C6H7NO6S2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1-Amino-2,4-benzenedisulfonic Acid, 2-Aminobenzene-1,5-disulfonic Acid, 4-Amino-m-benzenedisulfonic Acid, 6-Amino-1,3-benzenedisulfonic Acid, Aniline-2,4-disulfonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO6S2/c7-5-2-1-4(14(8,9)10)3-6(5)15(11,12)13/h1-3H,7H2,(H,8,9,10)(H,11,12,13) |
| SMIL | Nc1ccc(cc1S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | 4-aminobenzene-1,3-disulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 253.25 |
| Formel vægt | 252.9715 |