Få mere at vide
4-Amino-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazol, 97%
Product Code. 11392906
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11392906 5 g 5g
11382906 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11392906 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L10625.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Add to basket
CAS: 28466-21-9 | C6H11N3 | 125,175 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 28466-21-9
Molekylær formel C6H11N3
Molekylvægt (g/mol) 125.175
MDL nummer MFCD00052883
InChI nøgle SSDGMKHZMNTWLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazol-4-amine, 4-amino-1,3,5-trimethylpyrazole, trimethyl-1h-pyrazol-4-amine, pyrazole, 4-amino-1,3,5-trimethyl, 4-amino-1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole, trimethylpyrazol-4-amine, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazol-4-ylamine, 1h-pyrazol-4-amine, 1,3,5-trimethyl, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-amine, 1,3,5-trimethylpyrazole-4-ylamine
PubChem CID 161603
IUPAC navn 1,3,5-trimethylpyrazol-4-amin
SMIL CC1=C(C(=NN1C)C)N
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
Smeltepunkt 99 °C til 105 °C
Mængde 5 g
Beilstein 110739
Formel vægt 125.17
Procent renhed 97%