Få mere at vide
4-Amino-1-[(2S,5R)-2-(hydroxy-methyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2(1H)-one, Mikromol™
Artikelnummer. 30051366
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051366 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051366 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0749.040025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-Amino-1-[(2S,5R)-2-(hydroxy-methyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2(1H)-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-1-[(2S,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2(1H)-one ((+)-trans-Lamivudine)
CAS 134680-32-3
Analyt- eller komponentnavne 4-Amino-1-[(2S,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2(1H)-one ((+)-trans-Lamivudine)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8H11N3O3S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[(2S,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, (2S-cis)-, 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv., (+)-BCH 189, 2',3'-Dideoxy-3'-thiacytidine, 2'-Deoxy-3'-thiacytidine, 3TC, BCH 189, (+)-, NSC 620753, 4-Amino-1-[(2S,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2(1H)-one, (+)-trans-Lamivudine, ent-Lamivudine, Lamivudine Related Compound D, GR 103665X (racemic mix of GR 109714X and GR 109712X), Ph Eur Lamivudine for system suitability 2, GR 111720X, GR 135522X, GR109825X, GR137198X, GW403126X
InChI formel InChI=1S/C8H11N3O3S/c9-5-1-2-11(8(13)10-5)6-4-15-7(3-12)14-6/h1-2,6-7,12H,3-4H2,(H2,9,10,13)/t6-,7+/m1/s1
SMIL NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2CS[C@@H](CO)O2
IUPAC navn 4-amino-1-[(2S,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 229.26
Mængde 25 mg
Formel vægt 229,052 g/mol