Få mere at vide
4-Amino-1-((2S,3R,4R,5S)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one hydrochloride, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31426095
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31426095 1 g
31421764 100 g
31419548 5 g
31420630 10 g
31425811 100 mg
31425949 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31426095 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1231961g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-1-((2S,3R,4R,5S)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one hydrochloride
CAS 69-74-9
Molekylær formel C9H14ClN3O5
MDL nummer MFCD00012839
Mængde 1 g
SMIL O=C1N=C(N)C=CN1[C@@H]2[C@@H]([C@H]([C@H](CO)O2)O)O.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 279.68
Procent renhed 97%