Få mere at vide
4-Amino-1-((2R,4R,5R)-3,3-difluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one, 99%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-1-((2R,4R,5R)-3,3-difluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one |
| CAS | 95058-81-4 |
| Molekylær formel | C9H11F2N3O4 |
| MDL nummer | MFCD00869720 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | [C@H]2(N1C(N=C(N)C=C1)=O)C([C@H](O)[C@H](O2)CO)(F)F |
| Molekylvægt (g/mol) | 263.20 |
| Procent renhed | 99% |