Få mere at vide
4-Amino-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-methylpyrimidin-2(1H)-one, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31071354
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31071354 10 g
31069041 25 g
31058813 5 g
31067708 100 g
31062464 1 g
31070876 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31071354 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1228210g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-methylpyrimidin-2(1H)-one
CAS 2140-61-6
Molekylær formel C10H15N3O5
MDL nummer MFCD00006548
Mængde 10 g
SMIL O=C1N=C(N)C(C)=CN1[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
Molekylvægt (g/mol) 257.24
Procent renhed 97%