Få mere at vide
4-amino-1-(2-pyridyl)piperidinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15459145
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15459145 250 mg 250mg
15407997 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15459145 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51108.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 77145-39-2 | C10H16ClN3 | 213.709 g/mol
4-Amino-1-(2-pyridyl)piperidinhydrochlorid anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Amino-1-(2-pyridyl)piperidinhydrochlorid anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77145-39-2
Molekylær formel C10H16ClN3
Molekylvægt (g/mol) 213.709
MDL nummer MFCD09607833
InChI nøgle HNICPQFPDAEZKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pyridin-2-yl piperidin-4-amine hydrochloride, 4-amino-1-2-pyridyl piperidine hydrochloride, 1-2-pyridyl-4-piperidylamine, chloride, 1-2-pyridyl-4-piperidinamine hydrochloride, 1-pyridin-2-yl piperidin-4-amine-hydrogen chloride 1/1, 1-pyridin-2-yl-piperazine hydrochloride; 1-2-pyridyl-4-piperidinamine hydrochloride
PubChem CID 45786931
IUPAC navn 1-pyridin-2-ylpiperidin-4-amin;hydrochlorid
SMIL C1CN(CCC1N)C2=CC=CC=N2.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-1-(2-pyridyl)piperidine hydrochloride
Mængde 250 mg
Formel vægt 213.71
Procent renhed 97%