missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Amino-1-[2-deoxy-3,5-O-[1,1,3,3-tetrakis(1-methylethyl)-1,3-disiloxanediyl]-Beta-D-erythro-pentofuranosyl]-1,3,5-triazin-2(1H)-one, TRC

Artikelnummer. 30322195
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30322195 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30322195 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6021451MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Amino-1-[2-deoxy-3,5-O-[1,1,3,3-tetrakis(1-methylethyl)-1,3-disiloxanediyl]-beta-D-erythro-pentofuranosyl]-1,3,5-triazin-2(1H)-one
CAS 117399-71-0
Molekylær formel C20H38N4O5Si2
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C20H38N4O5Si2/c1-12(2)30(13(3)4)26-10-17-16(28-31(29-30,14(5)6)15(7)8)9-18(27-17)24-11-22-19(21)23-20(24)25/h11-18H,9-10H2,1-8H3,(H2,21,23,25)/t16?,17-,18-/m1/s1
SMIL CC(C)[Si]1(OC[C@H]2O[C@H](CC2O[Si](O1)(C(C)C)C(C)C)N3C=NC(=NC3=O)N)C(C)C
IUPAC navn 4-amino-1-[(6aR,8R)-2,2,4,4-tetra(propan-2-yl)-6a,8,9,9a-tetrahydro-6H-furo[3,2-f][1,3,5,2,4]trioxadisilocin-8-yl]-1,3,5-triazin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 470.71
Formel vægt 470.2381
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.