Få mere at vide
4-amino-[1,2,5]thiadiazol-3-carboxylsyre, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10259424
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10259424 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10259424 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00178DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-[1, 2, 5]thiadiazole-3-carboxylic acid
CAS 2829-58-5
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C3H3N3O2S
MDL nummer MFCD00718830
Mængde 1 g
Synonym 4-amino-1,2,5 thiadiazole-3-carboxylic acid, 4-amino-1,2,5-thiadiazole-3-carboxylicacid, 1,2,5-thiadiazole-3-carboxylic acid, 4-amino, 1,2,5-thiadiazole, tda2, 1,2,5-thiadiazole-3-carboxylicacid, 4-amino, 4-amino-1,2,5-thiadiazol-3-carboxylic acid
InChI nøgle OJMKAQZLZNNVTG-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC1=NSN=C1C(O)=O
IUPAC navn 4-amino-1,2,5-thiadiazol-3-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 145.14
PubChem CID 251763
Formel vægt 145.14
Procent renhed 97%