Få mere at vide
4-amino-1,2,4-triazolidine-3,5-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-amino-1,2,4-triazolidine-3,5-dione |
| CAS | 21531-96-4 |
| Molekylær formel | C2H4N4O2 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4N4O2/c3-6-1(7)4-5-2(6)8/h3H2,(H,4,7)(H,5,8) |
| SMIL | NN1C(=O)NNC1=O |
| IUPAC navn | 4-amino-1,2,4-triazolidine-3,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.08 |
| Formel vægt | 116.0334 |