Få mere at vide
4-Amino-1,2,4-triazole, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 584-13-4 |
| Smeltepunkt | 83°C to 86°C |
| MDL nummer | MFCD00003099 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 4-Amino-1,2,4-triazole, 4-Amino-4H-1,2,4-triazole, 4-Amino-1,2,4-triazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 84.08 |
| Grad | Research |