Få mere at vide
4-Amino-1,2,4-triazol, Mikromol™
Artikelnummer. 30052348
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052348 25 mg
17941746 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052348 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0235.090025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-Amino-1,2,4-triazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-1,2,4-triazole
CAS 584-13-4
Analyt- eller komponentnavne 4-Amino-1,2,4-triazole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C2 H4 N4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-Amino-1,2,4-triazole
InChI formel InChI=1S/C2H4N4/c3-6-1-4-5-2-6/h1-2H,3H2
SMIL Nn1cnnc1
IUPAC navn 1,2,4-triazol-4-amin
Molekylvægt (g/mol) 84.08
Mængde 25 mg
Formel vægt 84,0436 g/mol