Få mere at vide
4-Amino-1,2,4-triazol, LoGiCal
Artikelnummer. 30459307
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459307 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30459307 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0235.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-1,2,4-triazole
CAS 584-13-4
Analyt- eller komponentnavne 4-Amino-1,2,4-triazole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C2 H4 N4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-Amino-1,2,4-triazole
InChI formel InChI=1S/C2H4N4/c3-6-1-4-5-2-6/h1-2H,3H2
Løsningstype Fedt
SMIL Nn1cnnc1
IUPAC navn 1,2,4-triazol-4-amin
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 84.08
Mængde 10 mg
Formel vægt 84,0436 g/mol