Få mere at vide
4-Amino-1,2,4-triazol, LoGiCal
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-1,2,4-triazole |
| CAS | 584-13-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Amino-1,2,4-triazole |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C2 H4 N4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 4-Amino-1,2,4-triazole |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4N4/c3-6-1-4-5-2-6/h1-2H,3H2 |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | Nn1cnnc1 |
| Show More |