Få mere at vide
4-Amino-1,2,4-triazol, 99%
Artikelnummer. 11433308
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11433308 100 g 100g
11413308 5 g 5g
11423308 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433308 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17716.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 584-13-4 | C2H4N4 | 84,082 g/mol
4-Amino-1,2,4-triazol anvendes som et mellemprodukt til fremstilling af svampedræbende middel som fluconazol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Amino-1,2,4-triazol bruges som mellemprodukt til fremstilling af svampedræbende
middel som fluconazol.
Opløselighed Opløselig i vand og methanol
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 584-13-4
Molekylær formel C2H4N4
Molekylvægt (g/mol) 84.082
MDL nummer MFCD00003099
InChI nøgle FMCUPJKTGNBGEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-1,2,4-triazole, 4-amino-4h-1,2,4-triazole, 4h-1,2,4-triazol-4-amine, 1-amino-1,3,4-triazole, 4h-1,2,4-triazole, 4-amino, 1-amino-1h-1,3,4-triazole, 4-amino-1,2,4 4h-triazole, 4h-1,2,4-triazol-4-ylamine, 1-amino-1,4-triazole, 4-amino-1,4-triazole
PubChem CID 11432
IUPAC navn 1,2,4-triazol-4-amin
SMIL C1=NN=CN1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-1,2,4-triazole
Smeltepunkt 83 °C til 88 °C
Mængde 100 g
Beilstein 107563
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og methanol.
Formel vægt 84.08
Procent renhed 99%